Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1409946
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBS antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBS(875)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen działa jako homotetramer, katalizując konwersję homocysteiny do cystationiny, pierwszy etap szlaku transsulfuracji. Kodowane białko jest allosterycznie aktywowane przez adenozylometioninę i wykorzystuje fosforan pirydoksalu jako kofaktor. Defekty tego genu mogą powodować niedobór beta-syntazy cystationiny (CBSD), co może prowadzić do homocystynurii. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CBS (NP_000062, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPSETPQAEVGPTGCPHRSGPHSAKGSLEKGSPEDKEAKEPLWIRPDAPSRCTWQLGRPASESPHHTAPAKSPKILPDILKKIGDTPMVRINKIGKKFG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Yu Wang et al.
Food & function, 5(9), 2020-2035 (2014-06-17)
Polysaccharides isolated from edible Dendrobium huoshanense have been shown to possess a hepatoprotection function for selenium- and carbon tetrachloride-induced liver injury. In this study, we investigated the preventive effects of daily supplementation with an homogeneous polysaccharide (DHP) purified from D.