Kluczowe dokumenty
SAB1409910
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCMA, hGCMa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.12 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCM1(8521)
Immunogen
GCM1 (NP_003634, 108 a.a. ~ 166 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QQRKRCPNCDGPLKLIPCRGHGFPVTNFWRHDGRFIFFQSKGEHDHPKPETKLEAEA*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Parallel genotyping of 10,204 single nucleotide polymorphisms to screen for susceptible genes for IgA nephropathy.
Woo KT
Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 38, 894-894 (2009)
A Positive Feedback Loop between Glial Cells Missing 1 and Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Regulates Placental hCG? Expression and Cell Differentiation.
Cheong ML
Molecular and Cellular Biology, 36, 197-197 (2015)
GATA3 inhibits GCM1 activity and trophoblast cell invasion.
Chiu YH and Chen H
Scientific Reports, 6, 21630-21630 (2016)