Merck
SAB1409897
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HuF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTF2(8458)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the SWI2/SNF2 family of proteins, which play a critical role in altering protein-DNA interactions. The encoded protein has been shown to have dsDNA-dependent ATPase activity and RNA polymerase II termination activity. This protein interacts with cell division cycle 5-like, associates with human splicing complexes, and plays a role in pre-mRNA splicing. (provided by RefSeq)
Immunogen
TTF2 (NP_003585, 385 a.a. ~ 509 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFPDRSVQRKVSPASGVSKKVEPSDPVARRVYLTTQLKQKKSTLASVNIQALPDKGQKLIKQIQELEEVLSGLTLSPEQGTNEKSNSQVPQQSHFTKTTTGPPHLVPPQPLPRRGTQPVGSLELK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3