SAB1409823
Monoclonal Anti-EHMT1 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DEL9q34, DKFZp667M072, EUHMTASE1, Eu-HMTase1, FLJ12879, FP13812, GLP, KIAA1876, KMT1D
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EHMT1(79813)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAADEGSAEKQAGEAHMAADGETNGSCENSDASSHANAAKHTQDSARVNPQDGTNTLTRIAENGVSERDSEAAKQNHVTADDFVQTSVIGSNGYILNKPA
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)