Kluczowe dokumenty
SAB1409801
Sigma-Aldrich
Anti-ZSCAN21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434L134, DKFZp686H10254, NY-REN-21, ZNF38, Zipro1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
3
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZSCAN21(7589)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The gene ZSCAN21 (zinc finger and SCAN domain containing 21), also referred to as NY-REN-21, encodes a C2H2 type multi-finger protein that contains an N-terminal SCAN (SRE-ZBP, CTfin51, AW-1 (ZNF174), and Number 18 cDNA or ZnF20) domain and a predicted coil at the central region. The SCAN domain has the ability to form homodimers.
Immunogen
ZSCAN21 (NP_666019.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMTKVLGMAPVLGPRPPQEQVGPLMVKVEEKEEKGKYLPSLEMFRQRFRQFGYHDTPGPREALSQLRVLCCEWLRPEIHTKEQILELLVLEQFLTILPQELQAWVQEHCPESAEEAVTLLEDLERELDEPGHQVSTPPNEQKPVWEKISSSGTAKESPSSMQPQPLETSHKYESWGPLYIQESGEEQEFAQDPRKVRDCRLSTQHEESADEQKGSEAEGLKGDIISVIIANKPEASLERQCVNLENEKGTKPPLQEAGSKKGRESVPTKPTPGERRYICAECGKAFSNSSNLTKHRRTHTGEKPYVCTKCGKAFSHSSNLTLHYRTHLVDRPYDCKCGKAFGQSSDLLKHQRMHTEEAPYQCKDCGKAFSGKGSLIRHYRIHTGEKPYQCNECGKSFSQHAGLSSHQRLHTGEKPYKCKECGKAFNHSSNFNKHHRIHTGEKPYWCHHCGKTFCSKSNLSKHQRVHTGEGEAP
Działania biochem./fizjol.
The gene ZSCAN21 (zinc finger and SCAN domain containing 21) encodes a transcription factor that transcriptionally regulates the gene SNCA that encodes α-synuclein in primary neuronal cultures. α-Synuclein is a presynaptic neuronal protein that is associated with Parkinson disease (PD). Therefore, the ZSCAN21 gene may serve as a potential target in the treatment of PD.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectroscopic characterization of the tumor antigen NY-REN-21 and identification of heterodimer formation with SCAND1.
Carneiro FR
Biochemical and Biophysical Research Communications, 343, 260-268 (2006)
Complex Effects of the ZSCAN21 Transcription Factor on Transcriptional Regulation of a-Synuclein in Primary Neuronal Cultures and in Vivo.
Dermentzaki G
The Journal of Biological Chemistry, 291, 8756-8772 (2016)
Functional dissection of the alpha-synuclein promoter: transcriptional regulation by ZSCAN21 and ZNF219.
Clough RL
Journal of Neurochemistry, 110, 1479-1490 (2009)