Kluczowe dokumenty
SAB1409679
Sigma-Aldrich
Anti-SLPI antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALK1, ALP, BLPI, HUSI, HUSI-I, MPI, WAP4, WFDC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14.52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLPI(6590)
Opis ogólny
This gene encodes a secreted inhibitor which protects epithelial tissues from serine proteases. It is found in various secretions including seminal plasma, cervical mucus, and bronchial secretions, and has affinity for trypsin, leukocyte elastase, and cathepsin G. Its inhibitory effect contributes to the immune response by protecting epithelial surfaces from attack by endogenous proteolytic enzymes; the protein is also thought to have broad-spectrum anti-biotic activity. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLPI (ABM85471.1, 1 a.a. ~ 132 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSSGLFPFLVLLALGTLAPWAVEGSGKSFKAGVCPPKKSAQCLRYKKPECQSDWQCPGKKRCCPDTCGIKCLDPVDTPNPTRRKPGKCPVTYGQCLMLNPPNFCEMDGQCKRDLKCCMGMCGKSCVSPVKA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evert-Jan F M de Kruijf et al.
International journal of hematology, 99(6), 714-720 (2014-04-23)
Granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF)-induced hematopoietic stem and progenitor cell (HSPC) mobilization is associated with the release of neutrophil-derived proteases. Previously, we have shown that alpha-1-antitrypsin (AAT) inhibits these proteases in mice, resulting in inhibition of HSPC mobilization. Here, we studied the