Kluczowe dokumenty
SAB1409661
Sigma-Aldrich
Anti-FBXW4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBW4, FBWD4, SHFM3, SHSF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXW4(6468)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów F-box/WD-40, które rekrutują specyficzne białka docelowe poprzez swoje domeny wiążące białko WD-40 w celu degradacji za pośrednictwem ubikwityny. Uważa się, że u myszy bardzo podobne białko jest odpowiedzialne za utrzymanie wierzchołkowego grzbietu ektodermalnego rozwijających się pąków kończyn; zakłócenie genu myszy skutkuje brakiem środkowych palców, niedorozwojem lub brakiem kości śródręcza / śródstopia i syndaktylią. Fenotyp ten jest niezwykle podobny do rozszczepu dłoni i stopy u ludzi, klinicznie niejednorodnego stanu z różnymi sposobami przenoszenia. Postać autosomalna recesywna została zmapowana do regionu chromosomalnego, w którym znajduje się ten gen, a złożone rearanżacje obejmujące duplikacje tego genu i innych zostały powiązane z tym stanem. Pseudogen tego locus został zmapowany do jednego z intronów genu BCR na chromosomie 22. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBXW4 (NP_071322.1, 1 a.a. ~ 412 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAAAGEEEEEEEAARESAARPAAGPALWRLPEELLLLICSYLDMRALGRLAQVCRWLRRFTSCDLLWRRIARASLNSGFTRLGTDLMTSVPVKERVKVSQNWRLGRCREGILLKWRCSQMPWMQLEDDSLYISQANFILAYQFRPDGASLNRRPLGVFAGHDEDVCHFVLANSHIVSAGGDGKIGIHKIHSTFTVKYSAHEQEVNCVDCKGGIIVSGSRDRTAKVWPLASGRLGQCLHTIQTEDRVWSIAISPLLSSFVTGTACCGHFSPLRIWDLNSGQLMTHLGSDFPPGAGVLDVMYESPFTLLSCGYDTYVRYWDLRTSVRKCVMEWEEPHDSTLYCLQTDGNHLLATGSSYYGVVRLWDRRQRACLHAFPLTSTPLSSPVYCLRLTTKHLYAALSYNLHVLDFQNP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)