Kluczowe dokumenty
SAB1409621
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-S100A7 antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PSOR1, S100A7c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A7(6278)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek S100 zawierających 2 motywy wiążące wapń EF-hand. Białka S100 są zlokalizowane w cytoplazmie i / lub jądrze wielu komórek i biorą udział w regulacji wielu procesów komórkowych, takich jak progresja cyklu komórkowego i różnicowanie. Geny S100 obejmują co najmniej 13 członków, które są zlokalizowane jako klaster na chromosomie 1q21. Białko to różni się od innych białek S100 o znanej strukturze brakiem zdolności wiązania wapnia w jednej ręce EF na N-końcu. Białko to ulega znacznej nadekspresji w zmianach skórnych u pacjentów z łuszczycą, ale jest wykluczone jako gen kandydujący dla rodzinnej podatności na łuszczycę. Dokładna funkcja tego białka nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
S100A7 (AAH34687.1, 1 a.a. ~ 101 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSNTQAERSIIGMIDMFHKYTRRDDKIDKPSLLTMMKENFPNFLSACDKKGTNYLADVFEKKDKNEDKKIDFSEFLSLLGDIATDYHKQSHGAAPCSGGSQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)