Kluczowe dokumenty
SAB1409602
Sigma-Aldrich
Anti-RFX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ14226
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFX2(5990)
Opis ogólny
This gene is a member of the regulatory factor X gene family, which encodes transcription factors that contain a highly-conserved winged helix DNA binding domain. The protein encoded by this gene is structurally related to regulatory factors X1, X3, X4, and X5. It is a transcriptional activator that can bind DNA as a monomer or as a heterodimer with other RFX family members. This protein can bind to cis elements in the promoter of the IL-5 receptor alpha gene. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, and both variants utilize alternative polyadenylation sites. (provided by RefSeq)
Immunogen
RFX2 (AAH28579.1, 1 a.a. ~ 723 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQNSEGGADSPASVALRPSAAAPPVPASPQRVLVQAASSNPKGAQMQPISLPRVQQVPQQVQPVQHVYPAQVQYVEGGDAVYTNGAIRTAYTYNPEPQMYAPSSTASYFEAPGGAQVTVAASSPPAVPSHSMVGITMDVGGSPIVSSAGAYLIHGGMDSTRHSLAHTSRSSPATLEMAIENLQKSEGITSHKSGLLNSHLQWLLDNYETAEGVSLPRSSLYNHYLRHCQEHKLDPVNAASFGKLIRSVFMGLRTRRLGTRGNSKYHYYGIRLKPDSPLNRLQEDTQYMAMRQQPMHQKPRYRPAQKTDSLGDSGSHSGLHSTPEQTMAVQSQHHQQYIDVSHVFPEFPAPDLGSFLLQDGVTLHDVKALQLVYRRHCEATVDVVMNLQFHYIEKLWLSFWNSKASSSDGPTSLPASDEDPEGAVLPKDKLISLCQCDPILRWMRSCDHILYQALVEILIPDVLRPVPSTLTQAIRNFAKSLEGWLTNAMSDFPQQVIQTKVGVVSAFAQTLRRYTSLNHLAQAARAVLQNTSQINQMLSDLNRVDFANVQEQASWVCQCEESVVQRLEQDFKLTLQQQSSLDQWASWLDSVVTQVLKQHAGSPSFPKAAQQFLLKWSFYSSMVIRDLTLRSAASFGSFHLIRLLYDEYMFYLVEHRVAEATGETPIAVMGEFNDLASLSLTLLDKDDMGDEQRGSEAGPDARSLGEPLVKRERSDPNHSLQGI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3