Kluczowe dokumenty
SAB1409531
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GKN1 antibody produced in mouse
clone 1G17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AMP18, BRICD1, CA11, FOV, MGC70354, foveolin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G17, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GKN1(56287)
Opis ogólny
Stwierdzono, że białko kodowane przez ten gen jest regulowane w dół w ludzkiej tkance raka żołądka w porównaniu z prawidłową błoną śluzową żołądka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GKN1 (AAH59778, 21 a.a. ~ 185 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NYNINVNDDNNNAGSGQQSVSVNNEHNVANVDNNNGWDSWNSIWDYGNGFAATRLFQKKTCIVHKMNKEVMPSIQSLDALVKEKKLQGKGPGGPPPKGLMYSVNPNKVDDLSKFGKNIANMCRGIPTYMAEEMQEASLFFYSGTCYTTSVLWIVDISFCGDTVEN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Filomena Altieri et al.
Biochimie, 106, 91-100 (2014-08-21)
Gastrokine 1 (GKN1) is a stomach-specific protein expressed in normal gastric tissue but absent in gastric cancer. GKN1 plays a major role in maintaining gastric mucosa integrity and is characterized by the presence of a BRICHOS domain consisting of about