Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1409524
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPK13 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC99536, SAPK4, p38delta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK13(5603)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Kinaza ta jest blisko spokrewniona z kinazą p38 MAP, z których obie mogą być aktywowane przez cytokiny prozapalne i stres komórkowy. Kinazy MAP 3 i 6 mogą fosforylować i aktywować tę kinazę. Wykazano, że substratami tej kinazy są czynnik transkrypcyjny ATF2 i regulator dynamiki mikrotubul - stathmina. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAPK13 (AAH00433, 251 a.a. ~ 365 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NDKAAKSYIQSLPQTPRKDFTQLFPRASPQAADLLEKMLELDVDRRLTAAQALTHPFFEPFRDPEEETEAQPFDDSLEHEKLTVDEWKQHIYKEIVNFSPIARKDSRRSGMKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)