Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1409510
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAND1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAND1(55832)
Immunogen
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young Jun Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(2), 189-194 (2014-04-29)
RNA polymerase II carboxyl-terminal domain (RNAPII CTD) phosphatases are a newly emerging family of phosphatases. Recently a CTD-specific phosphatase, small CTD phosphatase 1 (SCP1), has shown to act as an evolutionarily conserved transcriptional corepressor for inhibiting neuronal gene transcription in