Kluczowe dokumenty
SAB1409469
Sigma-Aldrich
Anti-PPM1A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ42306, MGC9201, PP2C-ALPHA, PP2CA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 92.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM1A(5494)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny PP2C fosfataz białkowych Ser/Thr. Wiadomo, że członkowie rodziny PP2C są negatywnymi regulatorami szlaków odpowiedzi komórek na stres. Fosfataza ta defosforyluje i negatywnie reguluje aktywność kinaz MAP i kinaz MAP. Wykazano, że hamuje aktywację kaskad kinaz p38 i JNK indukowanych przez stresy środowiskowe. Fosfataza ta może również defosforylować kinazy zależne od cyklin, a tym samym może być zaangażowana w kontrolę cyklu komórkowego. Nadekspresja tej fosfatazy aktywuje ekspresję genu supresorowego nowotworu TP53/p53, co prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego G2/M i apoptozy. Opisano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPM1A (NP_066283.1, 1 a.a. ~ 382 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGAFLDKPKMEKHNAQGQGNGLRYGLSSMQGWRVEMEDAHTAVIGLPSGLESWSFFAVYDGHAGSQVAKYCCEHLLDHITNNQDFKGSAGAPSVENVKNGIRTGFLEIDEHMRVMSEKKHGADRSGSTAVGVLISPQHTYFINCGDSRGLLCRNRKVHFFTQDHKPSNPLEKERIQNAGGSVMIQRVNGSLAVSRALGDFDYKCVHGKGPTEQLVSPEPEVHDIERSEEDDQFIILACDGIWDVMGNEELCDFVRSRLEVTDDLEKVCNEVVDTCLYKGSRDNMSVILICFPNAPKVSPEAVKKEAELDKYLECRVEEIIKKQGEGVPDLVHVMRTLASENIPSLPPGGELASKRNVIEAVYNRLNPYKNDDTDSTSTDDMW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)