Kluczowe dokumenty
SAB1409456
Sigma-Aldrich
Anti-POLRMT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APOLMT, MTRNAP, MTRPOL, h-mtRPOL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 138.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLRMT(5442)
Opis ogólny
Gen ten koduje polimerazę RNA ukierunkowaną na mitochondrialne DNA. Produkt genu jest odpowiedzialny za ekspresję genów mitochondrialnych, a także za dostarczanie starterów RNA do inicjacji replikacji genomu mitochondrialnego. Chociaż polipeptyd ten pełni tę samą funkcję co trzy polimerazy RNA ukierunkowane na DNA jądrowe, jest on bliżej spokrewniony z polimerazami RNA fagów i polimerazami mitochondrialnymi niższych eukariontów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POLRMT (AAH98387.1, 1 a.a. ~ 1230 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSALCWGRGAAGLKRALRPCGRPGLPGKEGTAGGVCGPRRSSSASPQEQDQDRRKDWGHVELLEVLQARVRQLQAESVSEVVVNRVDVARLPECGSGDGSLQPPRKVQMGAKDATPVPCGRWAKILEKDKRTQQMRMQRLKAKLQMPFQSGEFKALTRRLQVEPRLLSKQMAGCLEDCTRQAPESPWEEQLAQLLQEAPGKLSLDVEQAPSGQHSQAQLSGQQQRLLAFFKCCLLTDQLPLAHHLLVVHHGQRQKRKLLTLDMYNAVMLGWARQGAFKELVYVLFMVKDAGLTPDLLSYAAALQCMGRQDQDAGTIERCLEQMSQEGLKLQALFTAVLLSEEDRATVLKAVHKVKPTFSLPPQLPPPVNTSKLLRDVYAKDGRVSYPKLHLPLKTLQCLFEKQLHMELASRVCVVSVEKPTLPSKEVKHARKTLKTLRDQWEKALCRALRETKNRLEREVYEGRFSLYPFLCLLDEREVVRMLLQVLQALPAQGESFTTLARELSARTFSRHVVQRQRVSGQVQALQNHYRKYLCLLASDAEVPEPCLPRQYWEALGAPEALREQPWPLPVQMELGKLLAEMLVQATQMPCSLDKPHHSSRLVPVLYHVYSFRNVQQIGILKPHPAYVQLLEKAAEPTLTFEAVDVPMLCPPLPWTSPHSGAFLLSPTKLMRTVEGATQHQELLETCPPTALHGALDALTQLGNCAWRVNGRVLDLVLQLFQAKGCPQLGVPAPPSEAPQPPEAHLPHSAAPARKAELRRELAHCQKVAREMHSLRAEALYRLSLAQHLRDRVFWLPHNMDFRGRTYPCPPHFNHLGSDVARALLEFAQGRPLGPHGLDWLKIHLVNLTGLKKREPLRKRLAFAEEVMDDILDSADQPLTGRKWWMGAEEPWQTLACCMEVANAVRASDPAAYVSHLPVHQDGSCNGLQHYAALGRDSVGAASVNLEPSDVPQDVYSGVAAQVEVFRRQDAQRGMRVAQVLEGFITRK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)