Key Documents
SAB1409358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NELL2 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NRP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NELL2(4753)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a glycoprotein containing several von Willebrand factor C domains and epidermal growth factor (EGF)-like domains. The encoded protein acts as a homotrimer and is found in the cytoplasm. Several variants encoding a few different isoforms exist, and at least one isoform appears to be a secreted protein. Studies in mouse suggest that this protein plays a role in neural cell growth and differentiation as well as in oncogenesis. (provided by RefSeq)
Immunogen
NELL2 (NP_006150.1, 301 a.a. ~ 400 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IQCETLICPNPDCPLKSALAYVDGKCCKECKSICQFQGRTYFEGERNTVYSSSGVCVLYECKDQTMKLVESSGCPALDCPESHQITLSHSCCKVCKGYDF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3