Kluczowe dokumenty
SAB1409283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SCDO3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.49 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LFNG(3955)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the glycosyltransferase superfamily. The encoded protein is a single-pass type II Golgi membrane protein that functions as a fucose-specific glycosyltransferase, adding an N-acetylglucosamine to the fucose residue of a group of signaling receptors involved in regulating cell fate decisions during development. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spondylocostal dysostosis 3. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described, however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
LFNG (NP_002295, 1 a.a. ~ 125 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFAT*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3