Kluczowe dokumenty
SAB1409260
Sigma-Aldrich
Anti-GSTK1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GST, GST13, GST13-13, GSTK1-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTK1(373156)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the kappa class of the glutathione transferase superfamily of enzymes that function in cellular detoxification. The encoded protein is localized to the peroxisome and catalyzes the conjugation of glutathione to a wide range of hydrophobic substates facilitating the removal of these compounds from cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Immunogen
GSTK1 (NP_057001.1, 1 a.a. ~ 226 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAMRFLTAVNLEHPEMLEKASRELWMRVWSRNEDITEPQSILAAAEKAGMSAEQAQGLLEKIATPKVKNQLKETTEAACRYGAFGLPITVAHVDGQTHMLFGSDRMELLAHLLGEKWMGPIPPAVNARL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lalida Rojanathammanee et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 69(10), 1199-1211 (2013-11-29)
Ames dwarf mice are deficient in growth hormone (GH), prolactin, and thyroid-stimulating hormone and live significantly longer than their wild-type (WT) siblings. The lack of GH is associated with stress resistance and increased longevity. However, the mechanism underlying GH's actions