Kluczowe dokumenty
SAB1409170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GZMA antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTLA3, HFSP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GZMA(3001)
Opis ogólny
Limfocyty T cytolityczne (CTL) i komórki NK mają wspólną niezwykłą zdolność do rozpoznawania, wiązania i lizowania określonych komórek docelowych. Uważa się, że chronią one swojego gospodarza poprzez lizę komórek niosących na swojej powierzchni antygeny "nieswoje", zwykle peptydy lub białka powstałe w wyniku infekcji patogenami wewnątrzkomórkowymi. Opisane tutaj białko jest proteazą serynową specyficzną dla limfocytów T i komórek naturalnych zabójców, która może funkcjonować jako wspólny składnik niezbędny do lizy komórek docelowych przez cytotoksyczne limfocyty T i komórki naturalnych zabójców. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GZMA (NP_006135.1, 41 a.a. ~ 141 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PYMVLLSLDRKTICAGALIAKDWVLTAAHCNLNKRSQVILGAHSITREEPTKQIMLVKKEFPYPCYDPATREGDLKLLQLTEKAKINKYVTILHLPKKGDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara A Olenich et al.
The Journal of physiology, 592(15), 3325-3338 (2014-06-22)
Temporal expression of positive and negative angiogenic factors in response to detraining is poorly understood. We report the protein expression of anti-angiogenic peptides (thrombospondin-1, TSP-1; and endostatin) as well as pro-angiogenic factors (vascular endothelial growth factor, VEGF; matrix metalloproteinases-2 and