Kluczowe dokumenty
SAB1409154
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GST2, GSTA1-1, GTH1, MGC131939
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTA1(2938)
Opis ogólny
Cytozolowe i błonowe formy S-transferazy glutationowej są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Enzymy te funkcjonują w detoksykacji związków elektrofilowych, w tym czynników rakotwórczych, leków terapeutycznych, toksyn środowiskowych i produktów stresu oksydacyjnego, poprzez koniugację z glutationem. Wiadomo, że geny kodujące te enzymy są wysoce polimorficzne. Te warianty genetyczne mogą zmieniać indywidualną podatność na czynniki rakotwórcze i toksyny, a także wpływać na toksyczność i skuteczność niektórych leków. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Ten gen koduje S-transferazę glutationową należącą do klasy alfa. Geny klasy alfa, zlokalizowane w klastrze zmapowanym na chromosomie 6, są najobficiej wyrażanymi S-transferazami glutationu w wątrobie. Oprócz metabolizowania bilirubiny i niektórych leków przeciwnowotworowych w wątrobie, klasa alfa tych enzymów wykazuje aktywność peroksydazy glutationowej, chroniąc w ten sposób komórki przed reaktywnymi formami tlenu i produktami peroksydacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTA1 (NP_665683.1, 1 a.a. ~ 222 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAEKPKLHYFNARGRMESTRWLLAAAGVEFEEKFIKSAEDLDKLRNDGYLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYIEGIADLGEMILLLPVCPPEEKDAKLALIKEKIKNRYFPAFEKVLKSHGQDYLVGNKLSRADIHLVELLYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPMDEKSLEEARKIFRF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)