Key Documents
SAB1409113
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALRP, C-193, CARP, CVARP, MCARP, bA320F15.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANKRD1(27063)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is localized to the nucleus of endothelial cells and is induced by IL-1 and TNF-alpha stimulation. Studies in rat cardiomyocytes suggest that this gene functions as a transcription factor. Interactions between this protein and the sarcomeric proteins myopalladin and titin suggest that it may also be involved in the myofibrillar stretch-sensor system. (provided by RefSeq)
Immunogen
ANKRD1 (AAH18667, 1 a.a. ~ 319 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMVLKVEELVTGKKNGNGEAGEFLPEDFRDGEYEAAVTLEKQEDLKTLLAHPVTLGEQQWKSEKQREAELKKKKLEQRSKLENLEDLEIIIQLKKRKKYRKAKVPVVKEPEPEIITEPVDVPTFLKAALENKLPVVEKFLSDKNNPDVCDEYKRTALHRACLEGHLAIVEKLMEAGAQIEFRDMLESTAIHWASRGGNLDVLKLLLNKGAKISARDKLLSTALHVAVRTGHYECAEHLIACEADLNAKDREGDTPLHDAVRLNRYKMIRLLIMYGADLNIKNCAGKTPMDLVLHWQNGTKAIFDSLRENSYKTSRIATF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3