Kluczowe dokumenty
SAB1408987
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FABP4 antibody produced in mouse
clone 2F12-1B11, ascites fluid, solution
Synonim(y):
A-FABP, aP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12-1B11, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 40.26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP4(2167)
Opis ogólny
FABP4 koduje białko wiążące kwasy tłuszczowe występujące w adipocytach. Białka wiążące kwasy tłuszczowe to rodzina małych, wysoce konserwatywnych białek cytoplazmatycznych, które wiążą długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i inne hydrofobowe ligandy. Uważa się, że rola FABP obejmuje wychwyt, transport i metabolizm kwasów tłuszczowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FABP4 (AAH03672, 1 a.a. ~ 132 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MCDAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNMIISVNGDVITIKSESTFKNTEISFILGQEFDEVTADDRKVKSTITLDGGVLVHVQKWDGKSTTIKRKREDDKLVECVMKGVTSTRVYERA
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rom Keshet et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16365-16370 (2014-11-05)
Adipocyte differentiation, or adipogenesis, is a complex and highly regulated process. A recent proteomic analysis has predicted that the nonreceptor tyrosine kinase Abelson murine leukemia viral oncogene (c-Abl) is a putative key regulator of adipogenesis, but the underlying mechanism remained
Shinpei Tamaki et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 50(8), 778-785 (2014-04-26)
Cell transplantation therapy with oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is a promising and effective treatment for diseases involving demyelination in the central nervous system (CNS). In previous studies, we succeeded in producing O4(+) oligodendrocytes (OLs) from mouse- and human-induced pluripotent stem