Kluczowe dokumenty
SAB1408978
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIPK1 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0630, MGC26642, MGC33446, MGC33548, Myak, Nbak2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIPK1(204851)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr i podrodziny HIPK. Fosforyluje czynniki transkrypcyjne homeodomen i może również funkcjonować jako korepresor dla czynników transkrypcyjnych homeodomen. Alternatywny splicing skutkuje czterema wariantami transkryptu kodującymi cztery różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HIPK1 (AAH28408, 330 a.a. ~ 430 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CTPLMVATLHPQVATITPQYAVPFTLSCAAGRPALVEQTAAVLQAWPGGTQQILLPSTWQQLPGVALHNSVQPTAMIPEAMGSGQQLADWRNAHSHGNQYS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)