Kluczowe dokumenty
SAB1408902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSF2 antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GMCSF, MGC131935, MGC138897
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF2(1437)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną, która kontroluje produkcję, różnicowanie i funkcję granulocytów i makrofagów. Aktywna forma białka występuje pozakomórkowo jako homodimer. Gen ten został zlokalizowany w klastrze powiązanych genów w regionie chromosomu 5q31, o którym wiadomo, że jest związany z delecjami śródmiąższowymi w zespole 5q- i ostrą białaczką szpikową. Inne geny w klastrze obejmują te kodujące interleukiny 4, 5 i 13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSF2 (NP_000749, 17 a.a. ~ 144 a.a.) częściowe białko rekombinowane.
Sekwencja
MAPARSPSPSTQPWEHVNAIQEARRLLNLSRDTAAEMNETVEVISEMFDLQEPTCLQTRLELYKQGLRGSLTKLKGPLTMMASHYKQHCPPETSCATQIITFESFKENLKDFLVIPFDCWEPVQE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)