Kluczowe dokumenty
SAB1408898
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSE1L antibody produced in mouse
clone 1C4, ascites fluid, solution
Synonim(y):
CAS, CSE1, MGC117283, MGC130036, MGC130037, XPO2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C4, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSE1L(1434)
Opis ogólny
Białka niosące sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) są transportowane do jądra przez heterodimer importyna-alfa/beta. Importyna alfa wiąże NLS, podczas gdy importyna beta pośredniczy w translokacji przez kompleks porów jądrowych. Po translokacji RanGTP wiąże importynę-beta i wypiera importynę-alfa. Importyna alfa musi następnie powrócić do cytoplazmy, pozostawiając białko NLS. Białko kodowane przez ten gen silnie wiąże się z wolną od NLS importyną alfa, a wiązanie to jest uwalniane w cytoplazmie przez połączone działanie RANBP1 i RANGAP1. Ponadto kodowane białko może odgrywać rolę zarówno w apoptozie, jak i proliferacji komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSE1L (NP_001307, 872 a.a. ~ 971 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)