Kluczowe dokumenty
SAB1408885
Sigma-Aldrich
Anti-RAET1E antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LETAL, MGC125308, MGC125309, RAET1E2, ULBP4, bA350J20.7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAET1E(135250)
Opis ogólny
Members of the RAET1 family, such as RAET1E, are major histocompatibility complex (MHC) class I-related genes located within a 180-kb cluster on chromosome 6q24.2-q25.3. RAET1 proteins contain MHC class I-like alpha-1 and alpha-2 domains. RAET1E and RAET1G (MIM 609244) differ from the other RAET1 proteins (e.g., RAET1I, or ULBP1; MIM 605697) in that they have type I membrane-spanning sequences at their C termini rather than glycosylphosphatidylinositol anchor sequences. (Radosavljevic et al., 2002 [PubMed 11827464]).[supplied by OMIM
Immunogen
RAET1E (AAI03695.1, 1 a.a. ~ 263 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRRISLTSSPVRLLLFLLLLLIALEIMVGGHSLCFNFTIKSLSRPGQPWCEAQVFLNKNLFLQYNSDNNMVKPLGLLGKKVNATSTWGELTQTLGEVGRDLRMLLCDIKPQIKTSDPSTLQVEMFCQHEAERCTGASWQFTINGEKSLLFDAMNMTWTVINHEASKIKETWKKDRGLEKYFRKLSKGDCDHWLREFLGHWEAMPEPTVSPVNASDIHWSSSSLPDRWIILGAFILLLLMGIVLICVWWQNGEWQAGLWPLRTS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3