Kluczowe dokumenty
SAB1408856
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TWIST2 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DERMO1, MGC117334, bHLHa39
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TWIST2(117581)
Opis ogólny
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation. The protein encoded by this gene is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Twist. It is thought that during osteoblast development this protein may inhibit osteoblast maturation and maintain cells in a preosteoblast phenotype. (provided by RefSeq)
Immunogen
TWIST2 (AAH33168, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQSFEELQSQRILANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDEMDNKMTSCSYVAHERLSYAFSVWRMEGSWSMSASH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3