Kluczowe dokumenty
SAB1408822
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCDBP antibody produced in mouse
clone 8D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSRBC, MGC20400, SRBC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8D3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the protein kinase C, delta (PRKCD). The expression of this gene in cultured cell lines is strongly induced by serum starvation. The expression of this protein was found to be down-regulated in various cancer cell lines, suggesting the possible tumor suppressor function of this protein. (provided by RefSeq)
Immunogen
PRKCDBP (NP_659477, 161 a.a. ~ 261 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EVGESSDEEPVESRAQRLRRTGLQKVQSLRRALSGRKGPAAPPPTPVKPPRLGPGRSAEAQPEAQPALEPTLEPEPPQDTEEDPGRPGAAEEALLQMESVA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3