Kluczowe dokumenty
SAB1408792
Sigma-Aldrich
Anti-TRAF3IP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACT1, C6orf2, C6orf4, C6orf5, C6orf6, CIKS, DKFZp586G0522, MGC3581
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 63.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
This gene encodes a protein involved in regulating responses to cytokines by members of the Rel/NF-kappaB transcription factor family. These factors play a central role in innate immunity in response to pathogens, inflammatory signals and stress. This gene product interacts with TRAF proteins (tumor necrosis factor receptor-associated factors) and either I-kappaB kinase or MAP kinase to activate either NF-kappaB or Jun kinase. Several alternative transcripts encoding different isoforms have been identified. Another transcript, which does not encode a protein and is transcribed in the opposite orientation, has been identified. Overexpression of this transcript has been shown to reduce expression of at least one of the protein encoding transcripts, suggesting it has a regulatory role in the expression of this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
TRAF3IP2 (NP_679211.1, 1 a.a. ~ 565 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRSIPVEVDESEPYPSQLLKPIPEYSPEEESEPPAPNIRNMAPNSLSAPTMLHNSSGDFSQAHSTLKLANHQRPVSRQVTCLRTQVLEDSEDSFCRRHPGLGKAFPSGCSAVSEPASESVVGALPAEHQFSFMEKRNQWLVSQLSAASPDTGHDSDKSDQSLPNASADSLGGSQEMVQRPQPHRNRAGLDLPTIDTGYDSQPQDVLGIRQLERPLPLTSVCYPQDLPRPLRSREFPQFEPQRYPACAQMLPPNLSPHAPWNYHYHCPGSPDHQVPYGHDYPRAAYQQVIQPALPGQPLPGASVRGLHPVQKVILNYPSPWDQEERPAQRDCSFPGLPRHQDQPHHQPPNRAGAPGESLECPAELRPQVPQPPSPAAVPRPPSNPPARGTLKTSNLPEELRKVFITYSMDTAMEVVKFVNFLLVNGFQTAIDIFEDRIRGIDIIKWMERYLRDKTVMIIVAISPKYKQDVEGAESQLDEDEHGLHTKYIHRMMQIEFIKQGSMNFRFIPVLFPNAKKEHVPTWLQNTHVYSWPKNKKNILLRLLREEEYVAPPRGPLPTLQVVPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3