Key Documents
SAB1408681
Sigma-Aldrich
Anti-AZIN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC3832, MGC691, OAZI, OAZIN, ODC1L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AZIN1(51582)
Opis ogólny
Ornithine decarboxylase (ODC) catalyzes the conversion of ornithine to putrescine in the first and apparently rate-limiting step in polyamine biosynthesis. Ornithine decarboxylase antizymes play a role in the regulation of polyamine synthesis by binding to and inhibiting ornithine decarboxylase. The protein encoded by this gene is highly similar to ODC. It binds to ODC antizyme and stabilizes ODC, thus inhibiting antizyme-mediated ODC degradation. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
AZIN1 (NP_056962.2, 1 a.a. ~ 448 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKGFIDDANYSVGLLDEGTNLGNVIDNYVYEHTLTGKNAFFVGDLGKIVKKHSQWQNVVAQIKPFYTVKCNSAPAVLEILAALGTGFACSSKNEMALVQELGVPPENIIYISPCKQVSQIKYAAKVGVNILTCDNEIELKKIARNHPNAKVLLHIATEDNIGGEEGNMKFGTTLKNCRHLLECAKELDVQIIGVKFHVSSACKESQVYVHALSDARCVFDMAGEIGFTMNMLDIGGGFTGTEFQLEEVNHVISPLLDIYFPEGSGVKIISEPGSYYVSSAFTLAVNIIAKKVVENDKFPSGVEKTGSDEPAFMYYMNDGVYGSFASKLSEDLNTIPEVHKKYKEDEPLFTSSLWGPSCDELDQIVESCLLPELNVGDWLIFDNMGADSFHEPSAFNDFQRPAIYYMMSFSDWYEMQDAGITSDSMMKNFFFVPSCIQLSQEDSFSAEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1