Key Documents
SAB1408651
Sigma-Aldrich
Anti-GRAP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GADS, GRAP-2, GRB2L, GRBLG, GRID, GRPL, GrbX, Grf40, Mona
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRAP2(9402)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the GRB2/Sem5/Drk family. This member is an adaptor-like protein involved in leukocyte-specific protein-tyrosine kinase signaling. Like its related family member, GRB2-related adaptor protein (GRAP), this protein contains an SH2 domain flanked by two SH3 domains. This protein interacts with other proteins, such as GRB2-associated binding protein 1 (GAB1) and the SLP-76 leukocyte protein (LCP2), through its SH3 domains. Transcript variants utilizing alternative polyA sites exist. (provided by RefSeq)
Immunogen
GRAP2 (NP_004801.1, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAVAKFDFTASGEDELSFHTGDVLKILSNQEEWFKAELGSQEGYVPKNFIDIQFPKWFHEGLSRHQAENLLMGKEVGFFIIRASQSSPGDFSISVRHEDDVQHFKVMRDNKGNYFLWTEKFPSLNKLVDYYRTNSISRQKQIFLRDRTREDQGHRGNSLDRRSQGGPHLSGAVGEEIRPSMNRKLSDHPPTLPLQQHQHQPQPPQYAPAPQQLQQPPQQRYLQHHHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFEALEDDELGFHSGEVVEVLDSSNPSWWTGRLHNKLGLFPANYVAPMTR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1