Kluczowe dokumenty
SAB1408611
Sigma-Aldrich
Anti-NOV antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CCN3, IGFBP9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOV(4856)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a small secreted cysteine-rich protein and a member of the CCN family of regulatory proteins. CNN family proteins associate with the extracellular matrix and play an important role in cardiovascular and skeletal development, fibrosis and cancer development. (provided by RefSeq)
Immunogen
NOV (AAH15028.1, 1 a.a. ~ 357 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQSVQSTSFCLRKQCLCLTFLLLHLLGQVAATQRCPPQCPGRCPATPPTCAPGVRAVLDGCSCCLVCARQRGESCSDLEPCDESSGLYCDRSADPSKQTGICTAVEGDNCVFDGVIYRSGEKFQPSCKFQCTCRDGQIGCVPRCQLDVLLPEPNCPAPRKVEVPGECCEKWICGPDEEDSLGGLTLAAYRPEATLGVEVSDSSVNCIEQTTEWTACSKSCGMGFSTRVTNRNRQCEMLKQTRLCMVRPCEQEPEQPTDKKGKKCLRTKKSLKAIHLQFKNCTSLHTYKPRFCGVCSDGRCCTPHNTKTIQAEFQCSPGQIVKKPVMVIGTCTCHTNCPKNNEAFLQELELKTTRGKM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bruce L Riser et al.
The American journal of pathology, 184(11), 2908-2921 (2014-09-07)
Fibrosis is at the core of the high morbidity and mortality rates associated with the complications of diabetes and obesity, including diabetic nephropathy (DN), without any US Food and Drug Administration-approved drugs with this specific target. We recently provided the