Kluczowe dokumenty
SAB1408557
Sigma-Aldrich
Anti-CDH13 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDHH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~78.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH13(1012)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny kadheryn. Kodowane białko jest zależną od wapnia glikoproteiną adhezyjną komórka-komórka, składającą się z pięciu zewnątrzkomórkowych powtórzeń kadheryny, regionu transbłonowego, ale w przeciwieństwie do typowego członka nadrodziny kadheryn, nie ma wysoce konserwowanego regionu cytoplazmatycznego. Ta konkretna kadheryna jest domniemanym mediatorem interakcji komórka-komórka w sercu i może działać jako negatywny regulator wzrostu komórek nerwowych. Locus genu jest hipermetylowany lub usunięty w raku piersi, jajnika i płuc. Znaleziono dwa główne transkrypty mRNA kodujące identyczne białka, produkty alternatywnych miejsc poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDH13 (NP_001248.1, 1 a.a. ~ 713 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MQPRTPLVLCVLLSQVLLLTSAEDLDCTPGFQQKVFHINQPAEFIEDQSILNLTFSDCKGNDKLRYEVSSPYFKVNSDGGLVALRNITAVGKTLFVHARTPHAEDMAELVIVGGKDIQGSLQDIFKFARTSPVPRQKRSIVVSPILIPENQRQPFPRDVGKVVDSDRPERSKFRLTGKGVDQEPKGIFRINENTGSVSVTRTLDREVIAVYQLFVETTDVNGKTLEGPVPLEVIVIDQNDNRPIFREGPYIGHVMEGSPTGTTVMRMTAFDADDPATDNALLRYNIRQQTPDKPSPNMFYIDPEKGDIVTVVSPALLDRETLENPKYELIIEAQDMAGLDVGLTGTATATIMIDDKNDHSPKFTKKEFQATVEEGAVGVIVNLTVEDKDDPTTGAWRAAYTIINGNPGQSFEIHTNPQTNEGMLSVVKPLDYEISAFHTLLIKVENEDPLVPDVSYGPSSTATVHITVLDVNEGPVFYPDPMMVTRQEDLSVGSVLLTVNATDPDSLQHQTIRYSVYKDPAGWLNINPINGTVDTTAVLDRESPFVDNSVYTALFLAIDSGNPPATGTGTLLITLEDVNDNAPFIYPTVAEVCDDAKNLSVVILGASDKDLHPNTDPFKFEIHKQAVPDKVWKISKINNTHALVSLLQNLNKANYNLPIMVTDSGKPPMTNITDLRVQVCSCRNSKVDCNAAGALRFSLPSVLLLSLFSLACL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julien Guerrero et al.
Stem cells translational medicine, 11(2), 213-229 (2022-03-09)
Cells of the stromal vascular fraction (SVF) of human adipose tissue have the capacity to generate osteogenic grafts with intrinsic vasculogenic properties. However, cultured adipose-derived stromal cells (ASCs), even after minimal monolayer expansion, lose osteogenic capacity in vivo. Communication between