SAB1408384
Anti-ZNF385B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ25270, ZFN533, ZNF533
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF385B(151126)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
MMQPSLDIKPFMSFPVDSSSAVGLFPNFNTMDPVQKAVINHTFGVSIPPKKKQVISCNVCQLRFNSDSQAEAHYKGSKHAKKVKALDATKNKPKMVPSKDSAKANPSCSITPITGNNSDKSEDKGKLKASSSSQPSSSESGSFLLKSGTTPLPPGAATSPSKSTNGAPGTVVESEEEKAKKLLYCSLCKVAVNSLSQLEAHNTGSKHKTMVEARNGAGPIKSYPRPGSRLKMQNGSKGSGLQNKTFHCEICDVHVNSEIQLKQHISSRRHKDRVAGKPLKPKYSPYNKLQRSPSILAAKLAFQKDMMKPLAPAFLSSPLAAAAAVSSALSLPPRPSASLFQAPAIPPALLRPGHGPIRATPASILFAPY
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)