Kluczowe dokumenty
SAB1408258
Sigma-Aldrich
Anti-SSX2IP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADIP, FLJ10848, KIAA0923, MGC75026
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~71.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSX2IP(117178)
Immunogen
SSX2IP (NP_054740.2, 1 a.a. ~ 614 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDWMTVTDPGLSSESKTISQYTSETKMSPSSLYSQQVLCSSIPLSKNVHSFFSAFCTEDNIEQSISYLDQELTTFGFPSLYEESKGKETKRELNIVAVLNCMNELLVLQRKNLLAQENVETQNLKLGSDMDHLQSCYSKLKEQLETSRREMIGLQERDRQLQCKNRNLHQLLKNEKDEVQKLQNIIASRATQYNHDMKRKEREYNKLKERLHQLVMNKKDKKIAMDILNYVGRADGKRGSWRTGKTEARNEDEMYKILLNDYEYRQKQILMENAELKKVLQQMKKEMISLLSPQKKKPRERVDDSTGTVISDVEEDAGELSRESMWDLSCETVREQLTNSIRKQWRILKSHVEKLDNQVSKVHLEGFNDEDVISRQDHEQETEKLELEIQQCKEMIKTQQQLLQQQLATAYDDDTTSLLRDCYLLEEKERLKEEWSLFKEQKKNFERERRSFTEAAIRLGLERKAFEEERASWLKQQFLNMTTFDHQNSENVKLFSAFSGSSDWDNLIVHSRQPQKKPHSVSNGSPVCMSKLTKSLPASPSTSDFCQTRSCISEHSSINVLNITAEEIKPNQVGGERTNQKWSVASRPGSQEGCYSGCSLSYTNSHVEKDDLP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1