Key Documents
SAB1408254
Sigma-Aldrich
Anti-CNTROB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LIP8, PP1221
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~101.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTROB(116840)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CNTROB is a centrosomal protein that interacts with BRCA2 (MIM 600185) and is required for centriole duplication and cytokinesis (Zou et al., 2005 [PubMed 16275750]).[supplied by OMIM
Immunogen
CNTROB (AAH21134.1, 1 a.a. ~ 903 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATSADSPSSPLGAEDLLSDSSEPPGLNQVSSEVTSQLYASLRLSRQAEATARAQLYLPSTSPPHEGLDGFAQELSRSLSVGLEKNLKKKDGSKHIFEMESVRGQLQTMLQTSRDTAYRDPLIPGAGSERREEDSFDSDSTATLLNTRPLQDLSPSSSAQALEELFPRYTSLRPGPPLNPPDFQGLRDALDSEHTRRKHCERHIQSLQTRVLELQQQLAVAVAADRKKDTMIEQLDKTLARVVEGWNRHEAERTEVLRGLQEEHQAAELTRSKQQETVTRLEQSLSEAMEALNREQESARLQQRERETLEEERQALTLRLEAEQQRCCVLQEERDAARAGQLSEHRELETLRAALEEERQTWAQQEHQLKEHYQALQEESQAQLEREKEKSQREAQAAWETQHQLALVQSEVRRLEGELDTARRERDALQLEMSLVQARYESQRIQLESELAVQLEQRVTERLAQAQESSLRQAASLREHHRKQLQDLSGQHQQELASQLAQFKVEMAEREERQQQVAEDYELRLAREQARVCELQSGNQQLEEQRVELVERLQAMLQAHWDEANQLLSTTLPPPNPPAPPAGPSSPGPQEPEKEERRVWTMPPMAVALKPVLQQSREARDELPGAPPVLCSSSSDLSLLLGPSFQSQHSFQPLEPKPDLTSSTAGAFSALGAFHPDHRAERPFPEEDPGPDGEGLLKQGLPPAQLEGLKNFLHQLLETVPQNNENPSVDLLPPKSGPLTVPSWEEAPQVPRIPPPVHKTKVPLAMASSLFRVPEPPSSHSQGSGPSSGSPERGGDGLTFPRQLMEVSQLLRLYQARGWGALPAEDLLLYLKRLEHSGTDGRGDNVPRRNTDSRLGEIPRKEIPSQAVPRRLATAPKTEKPPARKKSGHPAPSSMRSRGGVWR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1