Kluczowe dokumenty
SAB1408184
Sigma-Aldrich
Anti-CHRDL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHL, NRLN1, VOPT, dA141H5.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRDL1(91851)
Opis ogólny
This gene encodes an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
CHRDL1 (ENSP00000361115, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGMKYIFSLLFFLLLEGGKTEQVKHSETYCMFQDKKYRVGERWHPYLEPYGLVYCVNCICSENGNVLCSRVRCPNVHCLSPVHIPHLCCPRCPDSLPPVNNKVTSKSCEYNGTTYQHGELFVAEGLFQNRQPNQCTQCSCSEGNVYCGLKTCPKLTCAFPVSVPDSCCRVCRGDGELSWEHSDGDIFRQPANREARHSYHRSHYDPPPSRQAGGLSRFPGARSHRGALMDSQQASGTIVQIVINNKHKHGQVCVSNGKTYSHGESWHPNLRAFGIVECVLCTCNVTKQECKKIHCPNRYPCKYPQKIDGKCCKVCPGKKAKELPGQSFDNKGYFCGEETMPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jelena Katic et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14606-14623 (2014-10-31)
The cell adhesion molecule close homolog of L1 (CHL1) plays important functional roles in the developing and adult nervous system. In search of the binding partners that mediate the diverse and sometimes opposing functions of CHL1, the extracellular matrix-associated proteins