Kluczowe dokumenty
SAB1408054
Sigma-Aldrich
Anti-RNF146 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434O1427, RP3-351K20.1, dJ351K20.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF146(81847)
Immunogen
RNF146 (NP_112225.2, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGCGEIDHSINMLPTNRKANESCSNTAPSLTVPECAICLQTCVHPVSLPCKHVFCYLCVKGASWLGKRCALCRQEIPEDFLDKPTLLSPEELKAASRGNGEYAWYYEGRNGWWQYDERTSRELEDAFSKGKKNTEMLIAGFLYVADLENMVQYRRNEHGRRRKIKRDIIDIPKKGVAGLRLDCDANTVNLARESSADGADSVSAQSGASVQPLVSSVRPLTSVDGQLTSPATPSPDASTSLEDSFAHLQLSGDNTAERSHRGEGEEDHESPSSGRVPAPDTSIEETESDASSDSEDVSAVVAQHSLTQQRLLVSNANQTVPDRSDRSGTDRSVAGGGTVSVSVRSRRPDGQCTVTEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allosteric activation of the RNF146 ubiquitin ligase by a poly(ADP-ribosyl)ation signal.
DaRosa PA
Nature, 517, 223-223 (2015)
RANKL coordinates multiple osteoclastogenic pathways by regulating expression of ubiquitin ligase RNF146.
Matsumoto Y, et. al.
The Journal of Clinical Investigation, 127, 1303-1303 (2017)
Ubiquitin ligase RNF146 coordinates bone dynamics and energy metabolism.
Matsumoto Y, et. al.
The Journal of Clinical Investigation, 127, 2612-2612 (2017)
Overexpression of RNF146 in non-small cell lung cancer enhances proliferation and invasion of tumors through the Wnt/?-catenin signaling pathway.
Gao Y
PLoS ONE, 9, e85377-e85377 (2014)
Yoshinori Matsumoto et al.
The Journal of clinical investigation, 127(7), 2612-2625 (2017-06-06)
Cleidocranial dysplasia (CCD) is an autosomal dominant human disorder characterized by abnormal bone development that is mainly due to defective intramembranous bone formation by osteoblasts. Here, we describe a mouse strain lacking the E3 ubiquitin ligase RNF146 that shows phenotypic