Kluczowe dokumenty
SAB1407960
Sigma-Aldrich
Anti-GALNT12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21212, GalNAc-T12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.03 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GALNT12(79695)
Opis ogólny
GALNT12 is a member of a family of UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferases (EC 2.4.1.41), which catalyze the transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) from UDP-GalNAc to a hydroxyl amino acid on a polypeptide acceptor in the initial step of mucin-type O-linked protein glycosylation (Guo et al., 2002 [PubMed 12135769]).[supplied by OMIM
Immunogen
GALNT12 (AAH13945, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGLFAVSKKYFEYLGSYDTGMEVWGGENLEFSFRIWQCGGVLETHPCSHVGHVFPKQAPYSRNKALANSVRAAEVWMDEFKELYYHRNPRARLEPFGDVTERKQLRDKLQCKDFKWFLETVYPELHVPEDRPGSFGMLQNKGLTDYCFDYNPPDENQIVGHQVILYLCHGMGQNQFFEYTSQKEIRYNTHQPEGCIAVEAGMDTLIMHLCEETAPENQKFILQEDGSLFHEQSKKCVQAARKESSDSFVPLLRDCTNSDHQKWFFKERML
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1