Key Documents
SAB1407867
Sigma-Aldrich
Anti-STRA6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12541, MCOPS9, PP14296
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~73.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STRA6(64220)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a membrane protein involved in the metabolism of retinol. The encoded protein acts as a receptor for retinol/retinol binding protein complexes. This protein removes the retinol from the complex and transports it across the cell membrane. Defects in this gene are a cause of syndromic microphthalmia type 9 (MCOPS9). Several transcript variants encoding a few different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
STRA6 (AAH25256.1, 1 a.a. ~ 667 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSQPAGNQTSPGATEDYSYGSWYIDEPQGGEELQPEGEVPSCHTSIPPGLYHACLASLSILVLLLLAMLVRRRQLWPDCVRGRPGLPSPVDFLAGDRPRAVPAAVFMVLLSSLCLLLPDEDALPFLTLASAPSQDGKTEAPRGAWKILGLFYYAALYYPLAACATAGHTAAHLLGSTLSWAHLGVQVWQRAECPQVPKIYKYYSLLASLPLLLGLGFLSLWYPVQLVRSFSRRTGAGSKGLQSSYSEEYLRNLLCRKKLGSSYHTSKHGFLSWARVCLRHCIYTPQPGFHLPLKLVLSATLTGTAIYQVALLLLVGVVPTIQKVRAGVTTDVSYLLASFGIVLSEDKQEVVELVKHHLWALEVCYISALVLSCLLTFLVLMRSLVTHRTNLRALHRGAALDLSPLHRSPHPSRQAIFCWMSFSAYQTAFICLGLLVQQIIFFLGTTALAFLVLMPVLHGRNLLLFRSLESSWPFWLTLALAVILQNMAAHWVFLETHDGHPQLTNRRVLYAATFLLFPLNVLVGAMVATWRVLLSALYNAIHLGQMDLSLLPPRAATLDPGYYTYRNFLKIEVSQSHPAMTAFCSLLLQAQSLLPRTMAAPQDSLRPGEEDEGMQLLQTKDSMAKGARPGASRGRARWGLAYTLLHNPTLQVFRKTALLGANGAQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1