Kluczowe dokumenty
SAB1407792
Sigma-Aldrich
Anti-PDP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1348
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDP2(57546)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało poliklonalne podniesione przeciwko ludzkiemu białku PDP2 o pełnej długości.
PDP2 (Pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 2) jest mitochondrialną fosfatazą serynową składającą się z podjednostki katalitycznej (PDP2c). Jest to enzym zależny od Mg2+. Posiada dwie aktywne izoformy PDP 1 i 2. Ulega ekspresji w mitochondriach ssaków.
Immunogen
PDP2 (NP_065837.1, 1 a.a. ~ 529 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSSTVSYWILNSTRNSIATLQGGRRLYSRYVSNRNKLKWRLFSRVPPTLNSSPCGGFTLCKAYRHTSTEEDDFHLQLSPEQINEVLRAGETTHKILDLESRVPNSVLRFESNQLAANSPVEDRRGVASCLQTNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSHQTLEHMEGAMESMKPLLPILHWLKHPGDSIYKDVTSVHLDHLRVYWQELLDLHMEMGLSIEEALMYSFQRLDSDISLEIQAPLEDEVTRNLSLQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDNGMWSCLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHPESEDRTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKELQRSILERGFNTEALNIYQFTPPHYYTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADWHKTDLAQRPANLGLMQSLLLQRKASGLHEADQNAATRLIRHAIGNNEYGEMEAERLAAMLTLPEDLARMYRDDITVTVVYFNSESIGAYYKGG
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PDP2 produkowane u myszy jest odpowiednie do analizy western blot.
Działania biochem./fizjol.
PDP2 (podjednostka katalityczna 2 fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej) jest pośrednio związana z glikolizą i cyklem kwasów trikarboksylowych oraz syntezą kwasów tłuszczowych (FA). Jest to enzym zależny od Mg2+. PDP2 bierze udział głównie w aktywacji fosforylowanego kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDC), który jest niezbędnym składnikiem do stymulacji oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mary C Sugden et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 284(5), E855-E862 (2003-04-05)
The mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex (PDC) catalyzes the oxidative decarboxylation of pyruvate, linking glycolysis to the tricarboxylic acid cycle and fatty acid (FA) synthesis. Knowledge of the mechanisms that regulate PDC activity is important, because PDC inactivation is crucial for
Junko Kato et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 66(Pt 3), 342-345 (2010-03-09)
Pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP) is a mitochondrial serine phosphatase that activates phosphorylated pyruvate dehydrogenase complex by dephosphorylation. In humans, two PDP isoforms (1 and 2) have been identified. PDP1 is composed of a catalytic subunit (PDP1c) and a regulatory subunit
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1407792-50UG4061835695881