Kluczowe dokumenty
SAB1407746
Sigma-Aldrich
Anti-RETN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADSF, FIZZ3, MGC126603, MGC126609, RETN1, RSTN, XCP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~11.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RETN(56729)
Opis ogólny
This gene belongs to the family defined by the mouse resistin-like genes. The characteristic feature of this family is the C-terminal stretch of 10 cys residues with identical spacing. The mouse homolog of this protein is secreted by adipocytes, and may be the hormone potentially linking obesity to type II diabetes. (provided by RefSeq)
Immunogen
RETN (AAI01555.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKALCLLLLPVLGLLVSSKTLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRVQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Rak-Mardyła et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 46(7), 493-498 (2014-03-15)
In a previous study, we showed that resistin expression increased during ovarian follicle development in prepubertal pigs and had direct effects on steroidogenesis, suggesting an important role for resistin in the ovary during puberty. To determine its potential regulatory role