Kluczowe dokumenty
SAB1407714
Sigma-Aldrich
Anti-NKRF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ITBA4, NRF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKRF(55922)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który oddziałuje ze specyficznymi negatywnymi elementami regulatorowymi (NRE) w celu pośredniczenia w represji transkrypcji niektórych genów reagujących na NK-kappa-B. Białko lokalizuje się głównie w jąderku, a niewielka jego część znajduje się w nukleoplazmie i cytoplazmie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NKRF (AAH68514.1, 1 a.a. ~ 690 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEKILQMAEGIDIGEMPSYDLVLSKPSKGQKRHLSTCDGQNPPKKQAGSKFHARPRFEPVHFVASSSKDERQEDPYGPQTKEVNEQTHFASMPRDIYQDYTQDSFSIQDGNSQYCDSSGFILTKDQPVTANMYFDSGNPAPSTTSQQANSQSTPEPSPSQTFPESVVAEKQYFIEKLTATIWKNLSNPEMTSGSDKINYTYMLTRCIQACKTNPEYIYAPLKEIPPADIPKNKKLLTDGYACEVRCQNIYLTTGYAGSKNGSRDRATELAVKLLQKRIEVRVVRRKFKHTFGEDLVVCQIGMSSYEFPPALKQPEDLVVLGKDASGQPIFNASAKHWTNFVITENANDAIGILNNSASFNKMSIEYKYEMMPNRTWRCRVFLQDHCLAEGYGTKKTSKHAAADEALKILQKTQPTYPSVKSSQCHTGSSPRGSGKKKDIKDLVVYENSSNPVCTLNDTAQFNRMTVEYVYERMTGLRWKCKVILESEVIAEAVGVKKTVKYEAAGEAVKTLKKTQPTVINNLKKGAVEDVISRNEIQGRSAEEAYKQQIKEDNIGNQLLRKMGWTGGGLGKSGEGIREPISVKEQHKREGLGLDVERVNKIAKRDIEQIIRNYARSESHTDLTFSRELTNDERKQIHQIAQKYGLKSKSHGVGHDRYLVVGRKRRKEDLLDQLKQEGQVGHYELVMPQAN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)