Kluczowe dokumenty
SAB1407629
Sigma-Aldrich
Anti-C1ORF164 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C1orf164, FLJ10597
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~62.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF220(55182)
Powiązane kategorie
Immunogen
C1orf164 (AAH98300.1, 1 a.a. ~ 566 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLHRAAFKMENSSYLPNPLASPALMVLASTAEASRDASIPCQQPRPFGVPVSVDKDVHIPFTNGSYTFASMYHRQGGVPGTFVNRDFPPSLLHLHPQFAPPNLDCTPISMLNHSGVGAFRPFASTEDRESYQSAFTPAKRLKNCHDTESPHLRFSDADGKEYDFGTQLPSSSPGSLKVDDTGKKIFAVSGLISDREASSSPEDRNDRCKKKAAALFDSQAPICPICQVLLRPSELQEHMEQELEQLAQLPSSKNSLLKDAMAPGTPKSLLLSASIKREGESPTASPHSSATDDLHHSDRYQTFLRVRANRQTRLNARIGKMKRRKQDEGQREGSCMAEDDAVDIEHENNNRFEEYEWCGQKRIRATTLLEGGFRGSGFIMCSGKENPDSDADLDVDGDDTLEYGKPQYTEADVIPCTGEEPGEAKEREALRGAVLNGGPPSTRITPEFSKWASDEMPSTSNGESSKQEAMQKTCKNSDIEKITEDSAVTTFEALKARVRELERQLSRGDRYKCLICMDSYSMPLTSIQCWHVHCEECWLRTLGAKKLCPQCNTITAPGDLRRIYL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)