Key Documents
SAB1407591
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ20397 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20397, FLJ25564, FLJ31671, FLJ39381
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEATR2(54919)
Immunogen
FLJ20397 (AAH10850, 1 a.a. ~ 223 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRLKLFSILSTVLLRATDTINSQGQFPSYLETVTKDILAPNLQWHAGRTAAAIRTAAVSCLWALTSSEVLSAEQIRDVQETLMPQVLTTLEEDSKMTRLISCRIINTFLKTSGGMTDPEKLIKIYPELLKRLDDVSNDVRMAAASTLVTWLQCVKGANAKSYYQSSVQYLYRELLVHLDDPERAIQDAILDVPGSPSPSAMIGSFLRPPHPWRTVSQLNLFSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1