Kluczowe dokumenty
SAB1407587
Sigma-Aldrich
Anti-ALKBH5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20308, OFOXD, OFOXD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALKBH5(54890)
Immunogen
ALKBH5 (NP_060228.2, 1 a.a. ~ 458 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAASGYTDLREKLKSMTSRDNYKAGSREAAAAAAAAVAAAAAAAAAAEPYPVSGAKRKYQEDSDPERSDYEEQQLQKEEEARKVKSGIRQMRLFSQDECAKIEARIDEVVSRAEKGLYNEHTVDRAPLRNKYFFGEGYTYGAQLQKRGPGQERLYPPGDVDEIPEWVHQLVIQKLVEHRVIPEGFVNSAVINDYQPGGCIVSHVDPIHIFERPIVSVSFFSDSALCFGCKFQFKPIRVSEPVLSLPVRRGSVTVLSGYAADEITHCIRPQDIKERRAVIILRKTRLDAPRLETKSLSSSVLPPSYASDRLSGNNRDPALKPKRSHRKADPDAAHRPRILEMDKEENRRSVLLPTHRRRGSFSSENYWRKSYESSEDCSEAAGSPGNSGSSLRSCPSFCFEGFVFVHWGVFVFCFLFFLILYIFPWFCCLLGLKNRIGQDLGSHILGIPPGWKGCWHQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander M Price et al.
Nature communications, 11(1), 6016-6016 (2020-11-28)
Adenovirus is a nuclear replicating DNA virus reliant on host RNA processing machinery. Processing and metabolism of cellular RNAs can be regulated by METTL3, which catalyzes the addition of N6-methyladenosine (m6A) to mRNAs. While m6A-modified adenoviral RNAs have been previously