Kluczowe dokumenty
SAB1407576
Sigma-Aldrich
Anti-ERCC6L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20105, MGC131695, PICH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERCC6L(54821)
Powiązane kategorie
Immunogen
ERCC6L (AAH08808.1, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKSFATKNEAVQKETLQEGPKQEALQEDPLESFNYVLSKSTKADIGPNLDQLKDDEILRHCNPWPIISITNESQNAESNVSIIEIADDLSASHSALQDAQASEAKLEEEPSASSPQYACDFNLFLEDSADNRQNFSSQSLEHVEKENSLCGSAPNSRAGFVHSKTCLSWEFSEKDDEPEEVVVKAKIRSKARRIVSDGEDEDDSFKDTSSINPFNTSLFQFSSVKQFDASTPKNDISPPGRFFSSQIPSSVNKSMNSRRSLASRRSLINMVLDHVEDMEERLDDSSEAKGPEDYPEEGVEESSGEASKYTEEDPSGETLSSENKSSWLMTSKPSALAQETSLGAPEPLSGEQLVGSPQDKAAEATNDYETLVKRGKELKECGKIQEALNCLVKALDIKSADPEVMLLTLSLYKQLNNN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spencer W Luebben et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5605-5615 (2014-03-05)
Accumulating evidence suggests that dormant DNA replication origins play an important role in the recovery of stalled forks. However, their functional interactions with other fork recovery mechanisms have not been tested. We previously reported intrinsic activation of the Fanconi anemia