Kluczowe dokumenty
SAB1407402
Sigma-Aldrich
Anti-LMCD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMCD1(29995)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene contains a cysteine-rich domain in the N-terminal region and 2 LIM domains in the C-terminal region. It also has several potential phosphorylation and N-myristoylation sites and a single potential N-glycosylation site. The presence of LIM domains implies involvement in protein-protein interactions. Expression of this gene has been detected in most tissues, with highest expression in skeletal muscle. Transcript variants utilizing alternative polyA signals have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogen
LMCD1 (NP_055398.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKVAKDLNPGVKKMSLGQLQSARGVACLGCKGTCSGFEPHSWRKICKSCKCSQEDHCLTSDLEDDRKIGRLLMDSKYSTLTARVKGGDGIRIYKRNRMIMTNPIATGKDPTFDTITYEWAPPGVTQKLGLQYMELIPKEKQPVTGTEGAFYRRRQLMHQLPIYDQDPSRCRGLLENELKLMEEFVKQYKSEALGVGEVALPGQGGLPKEEGKQQEKPEGAETTAATTNGSLSDPSKEVEYVCELCKGAAPPDSPVVYSDRAGYNKQWHPTCFVCAKCSEPLVDLIYFWKDGAPWCGRHYCESLRPRCSGCDEIIFAEDYQRVEDLAWHRKHFVCEGCEQLLSGRAYIVTKGQLLCPTCSKSKRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1