Kluczowe dokumenty
SAB1407290
Sigma-Aldrich
Anti-GTPBP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10741, MGC29512, ObgH1, dJ1005F21.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTPBP5(26164)
Opis ogólny
Small G proteins, such as GTPBP5, act as molecular switches that play crucial roles in the regulation of fundamental cellular processes such as protein synthesis, nuclear transport, membrane trafficking, and signal transduction (Hirano et al., 2006 [PubMed 17054726]).[supplied by OMIM
Immunogen
GTPBP5 (NP_056481, 1 a.a. ~ 406 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPARCFSARLRTVFQGVGHWALSTWAGLKPSRLLPQRASPRLLSVGRADLAKHQELPGKKLLSEKKLKRYFVDYRRVLVCGGNGGAGASCFHSEPRKEFGGPDGGDGGNGGHVILRVDQQVKSLSSVLSRYQGFSGEDGGSKNCFGRSGAVLYIRVPVGTLVKEGGRVVADLSCVGDEYIAALGGAGGKGNRFFLANNNRAPVTCTPGQPGQQRVLHLELKTVAHAGMVGFPNAGKSSLLRAISNARPAVASYPFTTLKPHVGIVHYEGHLQIAVADIPGIIRGAHQNRGLGSAFLRHIERCRFLLFVVDLSQPEPWTQVDDLKYELEMYEKGLSARPHAIVANKIDLPEAQANLSQLRDHLGQEVIVLSALTGENLEQLLLHLKVLYDAYAEAELGQGRQPLRW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1