Key Documents
SAB1407236
Sigma-Aldrich
Anti-ZIM2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ZNF656
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZIM2(23619)
Opis ogólny
In human, ZIM2 and PEG3 (GeneID:5178) are two distinct genes that share a set of 5′ exons and have a common promoter, and both genes are paternally expressed (PMID:15203203). Alternative splicing events connect the shared exons either with the remaining 4 exons unique to ZIM2, or with the remaining 2 exons unique to PEG3. This is in contrast to mouse and cow, where ZIM2 and PEG3 genes do not share exons in common, and the imprinting status of ZIM2 is also not conserved amongst mammals. Additional 5′ alternatively spliced transcripts encoding the same protein have been found for the human ZIM2 gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZIM2 (NP_056178.3, 1 a.a. ~ 527 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYQPEDDNNSDVTSDDDMTRNRRESSPPHSVHSFSGDRDWDRRGRSRDMEPRDRWSHTRNPRSRMPPRDLSLPVVAKTSFEMDREDDRDSRAYESRSQDAESYQNVVDLAEDRKPHNTIQDNMENYRKLLSLGFLAQDSVPAEKRNTEMLDNLPSAGSQFPDFKHLGTFLVFEELVTFEDVLVDFSPEELSSLSAAQRNLYREVMLENYRNLVSLGHQFSKPDIISRLEEEESYAMETDSRHTVICQGESHDDPLEPHQGNQEKLLTPITMNDPKTLTPERSYGSDEFERSSNLSKQSKDPLGKDPQEGTAPGICTSPQSASQENKHNRCEFCKRTFSTQVALRRHERIHTGKKPYECKQCAEAFYLMPHLNRHQKTHSGRKTSGCNEGRKPSVQCANLCERVRIHSQEDYFECFQCGKAFLQNVHLLQHLKAHEAARVLPPGLSHSKTYLIRYQRKHDYVGERACQCCDCGRVFSRNSYLIQHYRTHTQERPYQCQLCGKCFGRPSYLTQHYQLHSQEKTVECDHC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1