Key Documents
SAB1407200
Sigma-Aldrich
Anti-VPS39 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21681, FLJ46546, KIAA0770, TLP, VAM6, hVam6p
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~100.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS39(23339)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that may promote clustering and fusion of late endosomes and lysosomes. The protein may also act as an adaptor protein that modulates the transforming growth factor-beta response by coupling the transforming growth factor-beta receptor complex to the Smad pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
VPS39 (NP_056104.2, 1 a.a. ~ 875 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHDAFEPVPILEKLPLQIDCLAAWEEWLLVGTKQGHLLLYRIRKDVGCNRFEVTLEKSNKNFSKKIQQIHVVSQFKILVSLLENNIYVHDLLTFQQITTVSKAKGASLFTCDLQHTETGEEVLRMCVAVKKKLQLYFWKDREFHELQGDFSVPDVPKSMAWCENSICVGFKRDYYLIRVDGKGSIKELFPTGKQLEPLVAPLADGKVAVGQDDLTVVLNEEGICTQKCALNWTDIPVAMEHQPPYIIAVLPRYVEIRTFEPRLLVQSIELQRPRFITSGGSNIIYVASNHFVWRLIPVPMATQIQQLLQDKQFELALQLAEMKDDSDSEKQQQIHHIKNLYAFNLFCQKRFDESMQVFAKLGTDPTHVMGLYPDLLPTDYRKQLQYPNPLPVLSGAELEKAHLALIDYLTQKRSQLVKKLNDSDHQSSTSPLMEGTPTIKSKKKLLQIIDTTLLKCYLHTNVALVAPLLRLENNHCHIEESEHVLKKAHKYSELIILYEKKGLHEKALQVLVDQSKKANSPLKGHERTVQYLQHLGTENLHLIFSYSVWVLRDFPEDGLKIFTEDLPEVESLPRDRVLGFLIENFKGLAIPYLEHIIHVWEETGSRFHNCLIQLYCEKVQGLMKEYLLSFPAGKTPVPAGEEEGELGEYRQKLLMFLEISSYYDPGRLICDFPFDGLLEERALLLGRMGKHEQALFIYVHILKDTRMAEEYCHKHYDRNKDGNKDVYLSLLRMYLSPPSIHCLGPIKLELLEPKANLQAALQVLELHHSKLDTTKALNLLPANTQINDIRIFLEKVLEENAQKKRFNQVLKNLLHAEFLRVQEERILHQQVKCIITEEKVCMVCKKKIGNSAFARYPNGVVVHYFCSKEVNPADT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1